2,5-Difluoro-p-toluic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
PC400739-5G
APOSPC400739-5GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC400739-5G
2,5-Difluoro-p-toluic acid
2,5-Difluoro-p-toluic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063230
Numéro CAS: 103877-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité