Ethyl 2-[[2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]amino]acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC401039-1G
APOSPC401039-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC401039-1G
Ethyl 2-[[2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]amino]acetate
Ethyl 2-[[2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]amino]acetate
Formule: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25970571
Numéro CAS: 1449117-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité