3-(Dimethylamino)-2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC401040-1G
APOSPC401040-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC401040-1G
3-(Dimethylamino)-2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-(Dimethylamino)-2-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₉H₈F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205839
Numéro CAS: 257862-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité