tert-Butyl (3-amino-2,6-difluorophenyl)carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402000-250MG
APOSPC402000-250MGEA 31.9 EUR InStock
APOSPC402000-250MG
tert-Butyl (3-amino-2,6-difluorophenyl)carbamate
tert-Butyl (3-amino-2,6-difluorophenyl)carbamate
Formule: C₁₁H₁₄F₂N₂O₂
MW: 244.238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13182479
Numéro CAS: 535170-20-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité