tert-Butyl 3-(bromomethyl)-5-fluoro-1H-indazole-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402003-250MG
APOSPC402003-250MGEA 539 EUR InStock
APOSPC402003-250MG
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-5-fluoro-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-5-fluoro-1H-indazole-1-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₄BrFN₂O₂
MW: 329.165 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696845
Numéro CAS: 944904-75-0
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 250 mg APOSPC402003-250MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité