4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402028-250MG
APOSPC402028-250MGEA 495 EUR InStock
APOSPC402028-250MG
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diol
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diol
Formule: C₆H₄BrFO₂
MW: 206.997 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13177846
Numéro CAS: 656804-73-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité