tert-Butyl 5-fluoro-3-iodo-1H-indole-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402039-250MG
APOSPC402039-250MGEA 129 EUR InStock
APOSPC402039-250MG
tert-Butyl 5-fluoro-3-iodo-1H-indole-1-carboxylate
tert-Butyl 5-fluoro-3-iodo-1H-indole-1-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₃FINO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13183351
Numéro CAS: 192189-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité