3-Fluoro-5-(piperidin-3-yl)pyridine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC402110-100MG
APOSPC402110-100MGEA 168 EUR InStock
APOSPC402110-100MG
3-Fluoro-5-(piperidin-3-yl)pyridine dihydrochloride 97%
3-Fluoro-5-(piperidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃FN₂·2ClH
MW: 253,144 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30099272
Numéro CAS: 1260864-37-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité