6-Fluorospiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC402119-1G
APOSPC402119-1GEA 121 EUR InStock
APOSPC402119-1G
6-Fluorospiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-one 95%
6-Fluorospiro[4H-3,1-benzoxazine-4,4'-piperidin]-2(1H)-one
Formule: C₁₂H₁₃FN₂O₂
MW: 236,2400 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10566063
Numéro CAS: 92926-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité