tert-Butyl 4-((2-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-oxoethyl)carbamoyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC402120-1G
APOSPC402120-1GEA 232 EUR InStock
APOSPC402120-1G
tert-Butyl 4-((2-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-oxoethyl)carbamoyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-((2-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-oxoethyl)carbamoyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₂₀H₂₄F₄N₂O₄
MW: 432,409 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15071415
Numéro CAS: 1082949-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité