2-Amino-7-(2,2,2-trifluoroethyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC402129-1G
APOSPC402129-1GEA 2920 EUR InStock
APOSPC402129-1G
2-Amino-7-(2,2,2-trifluoroethyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 97%
2-Amino-7-(2,2,2-trifluoroethyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₉H₁₁F₃N₄O
MW: 248,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31629948
Numéro CAS: 1782248-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité