3-tert-Butoxycarbonylamino-3-(4-trifluoromethyl-phenyl)-propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC404505-1G
APOSPC404505-1GEA 133 EUR InStock
APOSPC404505-1G
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-(4-trifluoromethyl-phenyl)-propionic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-(4-trifluoromethyl-phenyl)-propionic acid
Formule: C₁₅H₁₈F₃NO₄
MW: 333,303 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02571870
Numéro CAS: 477849-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité