Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4-fluorobenzamide

Fournisseur: Apollo Scientific

PC404509-1G
APOSPC404509-1GEA 119 EUR InStock
APOSPC404509-1G
2-Amino-4-fluorobenzamide
2-Amino-4-fluorobenzamide


Formule: C₇H₇FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505061
Numéro CAS: 119023-25-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité