4-(5-Fluoro-2-methoxy-benzyl)-piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404518-1G
APOSPC404518-1GEA 467 EUR InStock
APOSPC404518-1G
4-(5-Fluoro-2-methoxy-benzyl)-piperidine
4-(5-Fluoro-2-methoxy-benzyl)-piperidine
Formule: C₁₃H₁₈FNO
MW: 223,287 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863581
Numéro CAS: 955314-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité