4-(3-Fluoro-4-methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404519-1G
APOSPC404519-1GEA 433 EUR InStock
APOSPC404519-1G
4-(3-Fluoro-4-methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
4-(3-Fluoro-4-methoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₈FNO·ClH
MW: 259,747 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08751316
Numéro CAS: 1171578-73-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité