4-(4-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404522-1G
APOSPC404522-1GEA 185 EUR InStock
APOSPC404522-1G
4-(4-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
4-(4-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₈FN·ClH
MW: 243,748 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260414
Numéro CAS: 1171960-54-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité