3-(3-Fluorobenzyl)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404526-1G
APOSPC404526-1GEA 467 EUR InStock
APOSPC404526-1G
3-(3-Fluorobenzyl)piperidine
3-(3-Fluorobenzyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₆FN
MW: 193,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863602
Numéro CAS: 795261-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité