3-(3-Trifluoromethyl-benzyl)-piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404527-1G
APOSPC404527-1GEA 467 EUR InStock
APOSPC404527-1G
3-(3-Trifluoromethyl-benzyl)-piperidine
3-(3-Trifluoromethyl-benzyl)-piperidine
Formule: C₁₃H₁₆F₃N
MW: 243,268 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863603
Numéro CAS: 625454-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité