3-(3-Fluoro-4-methyl-benzyl)-piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404530-1G
APOSPC404530-1GEA 499 EUR InStock
APOSPC404530-1G
3-(3-Fluoro-4-methyl-benzyl)-piperidine
3-(3-Fluoro-4-methyl-benzyl)-piperidine
Formule: C₁₃H₁₈FN
MW: 207,287 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863617
Numéro CAS: 955288-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité