(1-(4-Fluorophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC404542-1G
APOSPC404542-1GEA 401 EUR InStock
APOSPC404542-1G
(1-(4-Fluorophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
(1-(4-Fluorophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂FN·ClH
MW: 201,668 g/mol
Point de fusion: 192…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864782
Numéro CAS: 1209726-03-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité