(R*,R*)-(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-piperidin-2-yl-methanol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinyl][(2R)-2-piperidinyl]methanol hydrochloride
PC404547-250MG
APOSPC404547-250MGEA 48 EUR InStock
APOSPC404547-250MG
(R*,R*)-(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-piperidin-2-yl-methanol hydrochloride
(R*,R*)-(2,8-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-piperidin-2-yl-methanol hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₆F₆N₂O·ClH
MW: 414,773 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437514
Numéro CAS: 58560-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité