2-Chloro-6-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-6-fluoroquinoline-3-carbaldehyde
PC404558-1G
APOSPC404558-1GEA 430 EUR InStock
APOSPC404558-1G
2-Chloro-6-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₅ClFNO
MW: 209,604 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06337019
Numéro CAS: 749920-54-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité