6-Fluoro-2-hydroxy-3-phenylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404565-1G
APOSPC404565-1GEA 368 EUR InStock
APOSPC404565-1G
6-Fluoro-2-hydroxy-3-phenylquinoline
6-Fluoro-2-hydroxy-3-phenylquinoline
Formule: C₁₅H₁₀FNO
MW: 239,244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09997959
Numéro CAS: 1031928-37-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité