4-Bromo-7-trifluoromethylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-7-(trifluoromethyl)quinoline
PC404570-1G
APOSPC404570-1GEA 565 EUR InStock
APOSPC404570-1G
4-Bromo-7-trifluoromethylquinoline
4-Bromo-7-trifluoromethylquinoline
Formule: C₁₀H₅BrF₃N
MW: 276,053 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063192
Numéro CAS: 89446-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité