5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404580-1G
APOSPC404580-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC404580-1G
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline
Formule: C₉H₅F₂NO
MW: 181,139 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409136
Numéro CAS: 874804-43-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité