4-Bromo-2-methyl-6-trifluoromethoxyquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404586-1G
APOSPC404586-1GEA 607 EUR InStock
APOSPC404586-1G
4-Bromo-2-methyl-6-trifluoromethoxyquinoline
4-Bromo-2-methyl-6-trifluoromethoxyquinoline
Formule: C₁₁H₇BrF₃NO
MW: 306,079 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12675022
Numéro CAS: 1189107-42-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité