3,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC404595-1G
APOSPC404595-1GEA 393 EUR InStock
APOSPC404595-1G
3,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
3,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Formule: C₉H₄Cl₂FN
MW: 216,039 g/mol
Point de fusion: 80…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13192959
Numéro CAS: 1204810-46-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité