3,4-Dichloro-5,7-difluoroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404600-1G
APOSPC404600-1GEA 475 EUR InStock
APOSPC404600-1G
3,4-Dichloro-5,7-difluoroquinoline
3,4-Dichloro-5,7-difluoroquinoline
Formule: C₉H₃Cl₂F₂N
MW: 234,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13192995
Numéro CAS: 1204810-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité