4-Bromo-3-chloro-6-fluoroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404602-1G
APOSPC404602-1GEA 542 EUR InStock
APOSPC404602-1G
4-Bromo-3-chloro-6-fluoroquinoline
4-Bromo-3-chloro-6-fluoroquinoline
Formule: C₉H₄BrClFN
MW: 260,49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13619698
Numéro CAS: 724787-81-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité