4-Bromo-3-chloro-5,8-difluoroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404606-1G
APOSPC404606-1GEA 623 EUR InStock
APOSPC404606-1G
4-Bromo-3-chloro-5,8-difluoroquinoline
4-Bromo-3-chloro-5,8-difluoroquinoline
Formule: C₉H₃BrClF₂N
MW: 278,481 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13619736
Numéro CAS: 1210275-42-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité