3,4-Dibromo-6,8-difluoroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404607-1G
APOSPC404607-1GEA 556 EUR InStock
APOSPC404607-1G
3,4-Dibromo-6,8-difluoroquinoline
3,4-Dibromo-6,8-difluoroquinoline
Formule: C₉H₃Br₂F₂N
MW: 322,932 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13619737
Numéro CAS: 1210168-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité