4-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404610-1G
APOSPC404610-1GEA 672 EUR InStock
APOSPC404610-1G
4-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
4-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₉ClF₃NO₃
MW: 319,664 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16987428
Numéro CAS: 890841-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité