8-Fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404615-1G
APOSPC404615-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC404615-1G
8-Fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
8-Fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₁₂FNO₂
MW: 233,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20036311
Numéro CAS: 1333253-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité