2-Chloro-6-fluoro-4-méthylquinoleine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404620-1G
APOSPC404620-1GEA 201 EUR InStock
APOSPC404620-1G
2-Chloro-6-fluoro-4-méthylquinoleine
2-Chloro-6-fluoro-4-méthylquinoleine
Formule: C₁₀H₇ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 18529-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité