Ethyl 4-chloro-7-fluoroquinazoline-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404623-1G
APOSPC404623-1GEA 317 EUR InStock
APOSPC404623-1G
Ethyl 4-chloro-7-fluoroquinazoline-2-carboxylate
Ethyl 4-chloro-7-fluoroquinazoline-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈ClFN₂O₂
MW: 254,645 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12675148
Numéro CAS: 1189106-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité