(S)-4-(oxiran-2-yl)-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404626-1G
APOSPC404626-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC404626-1G
(S)-4-(oxiran-2-yl)-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
(S)-4-(oxiran-2-yl)-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₃H₇F₆NO
MW: 307,191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28580130
Numéro CAS: 1292282-19-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité