3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC405502-250MG
APOSPC405502-250MGEA 655 EUR InStock
APOSPC405502-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-ol
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-ol
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
MW: 218,172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27664912
Numéro CAS: 26755-29-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité