3-Fluorocyclobutanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC405503-250MG
APOSPC405503-250MGEA 142 EUR InStock
APOSPC405503-250MG
3-Fluorocyclobutanamine hydrochloride
3-Fluorocyclobutanamine hydrochloride
Formule: C₄H₈FN·ClH
MW: 125,572 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21642364
Numéro CAS: 1284245-36-8
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 250 mg APOSPC405503-250MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité