(2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenyl)acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC405562-1G
APOSPC405562-1GEA 715 EUR InStock
APOSPC405562-1G
(2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenyl)acetonitrile
(2-Nitro-5-(pentafluorosulphanyl)phenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅F₅N₂O₂S
MW: 288,195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22370114
Numéro CAS: 1309569-29-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité