(2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)phenyl)acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC405563-1G
APOSPC405563-1GEA 715 EUR InStock
APOSPC405563-1G
(2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)phenyl)acetonitrile
(2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)phenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅F₅N₂O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22370113
Numéro CAS: 1309569-40-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité