3-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzoic acid
PC405663-1G
APOSPC405663-1GEA 422 EUR InStock
APOSPC405663-1G
3-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
3-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
Formule: C₈H₇F₅O₂S
MW: 262,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652478
Numéro CAS: 1448317-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité