2-(Benzylamino)-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC405701-250MG
APOSPC405701-250MGEA 4030 EUR InStock
APOSPC405701-250MG
2-(Benzylamino)-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
2-(Benzylamino)-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Formule: C₁₄H₁₆FNO₂
MW: 249,281 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037346
Numéro CAS: 1980033-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité