2-(2-Fluorophényl)ethanol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4066-25G
APOSPC4066-25GEA 154 EUR InStock
APOSPC4066-25G
2-(2-Fluorophényl)ethanol 99%
2-(2-Fluorophényl)ethanol
Formule: C₈H₉FO
Densité: 1.045 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002887
Numéro CAS: 50919-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité