(2-Nitro-5-trifluoromethylphenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC407026-1G
APOSPC407026-1GEA 256 EUR InStock
APOSPC407026-1G
(2-Nitro-5-trifluoromethylphenyl)acetic acid
(2-Nitro-5-trifluoromethylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249,143 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436986
Numéro CAS: 927801-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité