(2-Chloro-6-fluoro-benzyl)-isopropyl-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)propan-2-amine
PC408015-1G
APOSPC408015-1GEA 408 EUR InStock
APOSPC408015-1G
(2-Chloro-6-fluoro-benzyl)-isopropyl-amine
(2-Chloro-6-fluoro-benzyl)-isopropyl-amine
Formule: C₁₀H₁₃ClFN
MW: 201,668 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053432
Numéro CAS: 62924-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité