Cyclopropyl-(5-fluoro-pyrimidin-2-yl)-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Cyclopropyl-5-fluoropyrimidin-2-amine
PC408018-1G
APOSPC408018-1GEA 430 EUR InStock
APOSPC408018-1G
Cyclopropyl-(5-fluoro-pyrimidin-2-yl)-amine
Cyclopropyl-(5-fluoro-pyrimidin-2-yl)-amine
Formule: C₇H₈FN₃
MW: 153,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18837175
Numéro CAS: 1289387-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité