2-Chloro-N-cyclopropyl-N-(2-fluoro-benzyl)-acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-N-cyclopropyl-N-(2-fluorobenzyl)acetamide
PC408020-500MG
APOSPC408020-500MGEA 865 EUR InStock
APOSPC408020-500MG
2-Chloro-N-cyclopropyl-N-(2-fluoro-benzyl)-acetamide
2-Chloro-N-cyclopropyl-N-(2-fluoro-benzyl)-acetamide
Formule: C₁₂H₁₃ClFNO
MW: 241,689 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07690515
Numéro CAS: 874595-08-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité