{(S)-1-[Cyclopropyl-(4-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-ethyl}-carbamic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408027-500MG
APOSPC408027-500MGEA 1160 EUR InStock
APOSPC408027-500MG
{(S)-1-[Cyclopropyl-(4-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-ethyl}-carbamic acid tert-butyl ester
{(S)-1-[Cyclopropyl-(4-fluoro-benzyl)-carbamoyl]-ethyl}-carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₈H₂₅FN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24369776
Numéro CAS: 1421010-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité