5-Chloro-3-fluoro-2-méthoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-5-chloro-3-fluoropyridine
PC408037-5G
APOSPC408037-5GEA 106 EUR InStock
APOSPC408037-5G
5-Chloro-3-fluoro-2-méthoxypyridine 98%
5-Chloro-3-fluoro-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₅ClFNO
MW: 161,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375056
Numéro CAS: 886374-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité