2,2,3,3,4,4-Hexafluorobutyric acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC408040-1G
APOSPC408040-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSPC408040-1G
2,2,3,3,4,4-Hexafluorobutyric acid
2,2,3,3,4,4-Hexafluorobutyric acid
Formule: C₄H₂F₆O₂
Point d'ébullition: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00465636
Numéro CAS: 679-12-9
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité